missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLJ37770 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15751212 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15751212 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15751212

Marca: Invitrogen™ PA563437

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RYLEQRISIK FCVKLNKSAS ETHHLLKEAY GDEVMSRARV FDWHKRFKEG REDVRDDARS GRPVTHRTDD NIQKVKDLVC S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 22%, Rat - 26%.

GVQW3 (GVQW Motif Containing 3) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is SETMAR. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLJ37770
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica LOC100506127
N.º de referencia del gen Q3ZCU0
Alias de gen GVQW motif-containing protein 3; GVQW3; LOC100506127; Protein GVQW3; putative uncharacterized protein FLJ37770; putative uncharacterized protein FLJ37770-like
Símbolos de los genes LOC100506127
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human FLJ37770.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100506127
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.