missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLIP Monoclonal Antibody (OTI2H8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15906274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15906274 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15906274

Marca: Invitrogen™ MA526676

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FLIP Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

FLIP (CFLAR) is an apoptosis regulator protein which functions as a crucial link between cell survival and cell death pathways in mammalian cells. It acts as an inhibitor of TNFRSF6 mediated apoptosis. A proteolytic fragment (p43) is likely retained in the death-inducing signaling complex (DISC) thereby blocking further recruitment and processing of caspase-8 at the complex. Full length and shorter isoforms have been shown either to induce apoptosis or to reduce TNFRSF-triggered apoptosis. Lacks enzymatic (caspase) activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLIP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CFLAR
N.º de referencia del gen O15519
Alias de gen 2310024N18Rik; A430105C05Rik; Cash; CASP8 and FADD like apoptosis regulator; CASP8 and FADD-like apoptosis regulator; CASP8 and FADD-like apoptosis regulator subunit p12; CASP8 and FADD-like apoptosis regulator subunit p43; CASP8AP1; caspase homolog; Caspase-eight-related protein; caspase-like apoptosis regulatory protein; caspase-related inducer of apoptosis; Casper; Cellular FLICE-like inhibitory protein; Cflar; c-Flip; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CLARP; ENSMUSG00000072980; FADD-like antiapoptotic molecule 1; FLAME; FLAME1; FLAME-1; Flip; Gm9845; I-FLICE; Inhibitor of FLICE; MACH-related inducer of toxicity; MRIT; testis secretory sperm-binding protein Li 233m; usurpin; usurpin beta
Símbolos de los genes CFLAR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-272 of CFLAR produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8837
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.