missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ fliC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17988622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17988622 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17988622

Marca: Invitrogen™ PA5144519

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

fliC Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Flagellin is the subunit protein which polymerizes to form the filaments of bacterial flagella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno fliC
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Alias de gen flaF; Flagellin; fliC; hag; hase 1-A flagellin; SPA0911
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Salmonella paratyphi A Flagellin protein (1-495aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.