missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flibanserin, MedChemExpress

Código de producto. 16428298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16428298 10 mg 10 miligramos
16488026 100 mg 100 miligramos
16404187 50 mg 50 miligramos
16400738 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16428298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0095

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Flibanserin (BIMT-17; BIMT-17BS) is an orally active serotonin 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist with Ki values of 1 nM and 49 nM, respectively. Flibanserin binds to dopamine D4 receptors with an Ki value of 4-24 nM. Flibanserin shows anti-depression and anti-anxiety effect, can be used to hypoactive sexual desire disorder (HSDD) research-.

Flibanserin (BIMT-17

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Flibanserin
Forma física Solid
CAS 167933-07-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21F3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BIMT-17 BIMT-17BS
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1CCN3CCN(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 390.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.4
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.