Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división FLI1
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | Integración del virus Friend de la leucemia 1 |
| Alias de gen | EWSR2,SIC-1 |
| Símbolo de gen | FLI1 |
| ID de gen (Entrez) | 2313 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 100 μl |
| Formulario | Líquido |