Learn More
BOLA Flexible Tubing EX
Código de producto. 15376998
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
10 mm
12 mm
Longitud global (métrico):
0,5 m
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. 15376998
Marca: BOLA S182424
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible Tubing EX Conductive PFA, very flexible, with cylindrical tubing ends for a better connection.
  • Conductive corrugated tubing with nominal width 10 and with circular corrugations around the longitudinal axis.
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors.
  • Together with BOLA Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 0,5 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Esterilidad Non-sterile
Color Transparent
Flexibility Rigid