Learn More
De Buyer™ Espátula flexible
Código de producto. 11952625
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11952625 420 mm cada uno
11932625 240 mm cada uno
11942625 340 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11952625 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 4891.42N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja, extienda y rasque ingredientes con la espátula flexible De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 100 °.
  • Termoplastificadas
  • Hasta 100 grados máximo
  • Asa de plástico
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula flexible
Temperatura máx. (métrico) de 100 °C
Material Caucho
Longitud (métrico) 420 mm