Learn More
JULABO™ Tubos metálicos flexibles
Click to view available options
Tipo de conexión:
2 conectores M24 x 1,5 hembra
2 conectores M30 x 1,5 hembra
2 conectores M38 x 1,5 hembra
Tamaño:
1,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 5
Descripción
- Tubos metálicos flexibles
- Triple aislamiento
- - 100 ... + 350 °C.
Longitudes y conexiones disponibles:
- 1 m:
- Hembra M24 × 1,5
- Hembra M30 × 1,5
- 1,5 m:
- Hembra M24 × 1,5
- Hembra M30 × 1,5
- Hembra M38 × 1,5
- 2 m:
- Hembra M24 × 1,5
- Hembra M30 × 1,5
- Hembra M38 × 1,5
- 3 m:
- Hembra M30 × 1,5
- Hembra M38 × 1,5
- 5 m:
- Hembra M30 × 1,5
- Hembra M38 × 1,5
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos metálicos |
| Para utilizar con (equipo) | JULABO™ PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ W40, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, Presto™ W80, PRESTO™ W80t |
| Intervalo de temperatura | -100°C a +350°C |
| Material | metálica |
| Tamaño | 2 m |
| Tipo de conexión | 2 conectores M24 x 1,5 hembra |