Learn More
JULABO™ Tubos metálicos flexibles
Código de producto. 15224323
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
2 conectores M24 x 1,5 hembra
2 conectores M30 x 1,5 hembra
2 conectores M38 x 1,5 hembra
Tamaño:
1,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño unitSize
15224323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15274313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15284313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15204323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15234323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15214323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15244323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
15254323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15274323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15284323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
12 options
Código de producto. 15224323
Marca: JULABO™ 8930273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con el sistema de control de temperatura/sistema de proceso PRESTO™. Aislamiento triple para uso de hasta 350 °C.
  • Tubos metálicos flexibles
  • Triple aislamiento
  • - 100 ... + 350 °C.
Longitudes y conexiones disponibles:
  • 1 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
  • 1,5 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 2 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 3 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 5 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
Especificaciones
Descripción Tubos metálicos
Para utilizar con (equipo) JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, Presto™ A85, PRESTO™ A85t
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Material metálica
Tamaño 2 m
Tipo de conexión 2 conectores M30 x 1,5 hembra