Descripción
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).
- Cada sonda viene con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul, y tipo E-morado.
- Sondas de cable con aislamiento de fibra cerámica para mediciones de altas temperaturas.
- Las sondas de uso general están diseñadas para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Para utilizar con (equipo) | Temperature Meters |
| Temperatura (métrico) | De -150 °C a +482 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación permanente en abrazaderas o tuberías |
| Incluye | 10ft. SS Braid Cable |
| Modelo | Sonda de abrazadera de tubos de tipo K, conector mini, conexión a tierra, cable trenzado de acero inoxidable de 3,04 m (10 pies) |