Learn More
Digi-Sense™ Sondas de termopar de alambre aislado flexible
Código de producto. 11849652 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De - 150 °C a 148 °C
De -150 °C a +100 °C
De -150 °C a +1093 °C
De -150 °C a +1100 °C
De -150 °C a +204 °C
De -150 °C a +427 °C
De -150 °C a +482 °C
De -150 °C a +649 °C
De -200 °C a +311 °C
De -250 °C a +1100 °C
Modelo:
Sonda de abrazadera de tubos de tipo K, conector mini, conexión a tierra, cable trenzado de acero inoxidable de 3,04 m (10 pies)
Sonda de conector de tubo tipo K SS de 6,35 mm (1/4 pulgadas) NPT(M) miniconector
Sonda de superficie tipo K Comp de 114,3 cm (4,5 pulgadas). Miniconector Exp de 1,52 m (5 pies) de fibra de vidrio/cable SS
Sonda de termopar Compact, de 11,43 cm (4,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K
Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K
Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm de L (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K
Sonda de termopar desmontable, 10,16 cm (4 pulgadas), penetración, conexión a tierra; tipo K
Sonda de termopar flexible de tipo K de alta temperatura; 30,48 cm (12 pulgadas)
Sonda de tipo K de alta temperatura con aislamiento de fibra de cerámica, con conector mini Exp.
Sonda de tubo de tipo K con mango de acero inoxidable y conector mini
Tipo K, sonda de penetración estándar; 4 pulgadas, conector mini
Tipo K, sonda estándar, conector mini, 12,7 mm (5 pulgadas), punta de 0,093 de diám., toma de tierra, cable de bobina de 1,5m (5 pies)
Tipo de termopar: K
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Modelo unitSize
11849652 De -200 °C a +311 °C Sonda de termopar Compact, de 11,43 cm (4,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K 1 PCS
11860000 De -150 °C a +204 °C Tipo K, sonda de penetración estándar; 4 pulgadas, conector mini cada uno
11801375 De -150 °C a +649 °C Sonda de superficie tipo K Comp de 114,3 cm (4,5 pulgadas). Miniconector Exp de 1,52 m (5 pies) de fibra de vidrio/cable SS cada uno
11763099 De -150 °C a +1100 °C Sonda de tubo de tipo K con mango de acero inoxidable y conector mini cada uno
11850000 De -200 °C a +311 °C Tipo K, sonda estándar, conector mini, 12,7 mm (5 pulgadas), punta de 0,093 de diám., toma de tierra, cable de bobina de 1,5m (5 pies) cada uno
11781349 De -150 °C a +1093 °C Sonda de tipo K de alta temperatura con aislamiento de fibra de cerámica, con conector mini Exp. cada uno
11871435 De -150 °C a +482 °C Sonda de abrazadera de tubos de tipo K, conector mini, conexión a tierra, cable trenzado de acero inoxidable de 3,04 m (10 pies) cada uno
11880000 De -250 °C a +1100 °C Sonda de termopar flexible de tipo K de alta temperatura; 30,48 cm (12 pulgadas) cada uno
11809662 De - 150 °C a 148 °C Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K cada uno
11830010 De -150 °C a +427 °C Sonda de termopar desmontable, 10,16 cm (4 pulgadas), penetración, conexión a tierra; tipo K cada uno
11771339 De -150 °C a +482 °C Sonda de conector de tubo tipo K SS de 6,35 mm (1/4 pulgadas) NPT(M) miniconector cada uno
11735249 De -150 °C a +100 °C Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm de L (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K cada uno
11752683 De -250 °C a +1100 °C Tipo de termopar: K cada uno
13 options
Código de producto. 11849652
Marca: Digi-Sense™ 0843962
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas. Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).
  • Cada sonda viene con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul, y tipo E-morado.
  • Sondas de cable con aislamiento de fibra cerámica para mediciones de altas temperaturas.
  • Las sondas de uso general están diseñadas para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
  • Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
  • Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Para utilizar con (equipo) Temperature Meters
Temperatura (métrico) De -200 °C a +311 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Para el uso con líquidos, gases y semisólidos
Modelo Sonda de termopar Compact, de 11,43 cm (4,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K
Longitud (imperial) 4.5 in.
Longitud (métrico) 11,43 cm