Learn More
BRAND™ Tubo de descarga flexible con válvula de recirculación para Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Código de producto. 15458043 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para una capacidad nominal de 2, 5, 10 ml
Para una capacidad nominal de 25, 50, 100 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico):
3 mm
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior del cuello (métrico) unitSize
15458043 Para una capacidad nominal de 25, 50, 100 ml 4,5 mm cada uno
15448043 Para una capacidad nominal de 2, 5, 10 ml 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458043 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 708134
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en PTFE con un cable espiralado de aproximadamente 800 mm de longitud.
  • Con asa de seguridad
  • No es adecuado para HF
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Para una capacidad nominal de 25, 50, 100 ml
Cantidad 1/paq.
Diámetro exterior del cuello (métrico) 4,5 mm