Learn More
Kartell Flexible Discharge Tube
Código de producto. p-200083714
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 10 mL
De 25 a 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
18007771 De 2,5 a 10 mL cada uno
18057771 De 25 a 100 mL cada uno
2 options
Código de producto. 18007771
Marca: Kartell 8302900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible Discharge Tube made of PTFE for use with DOSIPET.
  • Used for remote dosing
Especificaciones
Tipo de producto Extended Suction Tube
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Volumen (métrico) De 2,5 a 10 mL
Esterilidad No estéril