Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo flexible |
| Bristle Type | Suave |
| Material del mango | Plástico |
| Handle Type | Los tubos |
| Diámetro de cerda (imperial) | 1,4 pulg. |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 3,8 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de 500 ml |
| Incluye | Anillo para colgar |
| Longitud (imperial) | 14,17 in |
| Longitud de las cerdas(imperial) | 3,9 in |
| Mostrar más |