Learn More
Cepillos flexibles
Código de producto. 12331693 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
14,17 in
Para utilizar con (equipo):
Matraces de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
12331693 14,17 in Matraces de 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12331693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Suave y con una sola fila de cerdas, se adapta fácilmente a los cuellos de los matraces.
Suave y con una sola fila de cerdas, se adapta fácilmente a los cuellos de los matraces.
  • El asa de plástico se dobla para permitir que las cerdas encajen en el recipiente
  • El mango tiene un anillo para colgarlo
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo flexible
Bristle Type Suave
Material del mango Plástico
Handle Type Los tubos
Diámetro de cerda (imperial) 1,4 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 3,8 cm
Para utilizar con (equipo) Matraces de 500 ml
Incluye Anillo para colgar
Longitud (imperial) 14,17 in
Longitud de las cerdas(imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 36 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 10 cm
N.º de filas de cerdas 1