Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja
Código de producto. p-8001431
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
170 mm
Suficiente para:
1 a 4 personas
4 a 10 personas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Suficiente para unitSize
11778383 50 mm 1 a 4 personas cada uno
11718383 170 mm 4 a 10 personas cada uno
2 options
Código de producto. 11778383
Marca: Esculape Laboratoire™ 7240107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice tratamientos médicos de urgencia con el botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja Esculape™. Incluye las herramientas, vendas y componentes contra quemaduras esenciales para proporcionar atención inmediata.
  • El apósito de hidrogel para quemaduras ayuda a reducir la hinchazón al tiempo que refresca de inmediato, alivia el dolor e hidrata la piel.
  • Manta isotérmica
  • Vendas, apósitos, tenazas, guantes
Especificaciones
Fondo (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso profesional, actividades deportivas o viajes
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Rojo
Incluye 1 manta isotérmica, 2 bolsas de 5 apósitos, 1 rollo de esparadrapo de 5000 x 20 mm, 2 vendas de gasa de 3000 x 70 mm, 10 vendas adhesivas, 4 pinzas de fijación para vendas, 3 apósitos alcohólicos, 3 apósitos para clorhexidina, 3 apósitos antigolpes, 3 apósitos para picaduras de mosquito, 1 par de tijeras, 1 pinza para astillas, 2 pares de guantes de vinilo, 1 guía
Suficiente para 1 a 4 personas
Anchura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 180 mm