Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Flexelene™ 135 C.
Descripción
- Sin ADI ni DEHP para el más alto nivel de pureza en su proceso.
- Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general.
- Translúcidos, sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo.
- Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales.
- Tubos flexibles hechos de materiales no alergénicos.
- Extraíbles y lixiviados ultrabajos.
- Cumplen con la FDA y cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Flexelene 135 C incluye únicamente aditivos aprobados de conformidad con EP 3.1.3 y 3.1.6.
- La resina base cumple con la directiva de la CE 202/72/CE.
- Diseñados teniendo en cuenta las necesidades del bioprocesamiento y la industria farmacéutica.
- Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno, mediante irradiación con haces electrónicos o con irradiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3A; NSF-51; sin DEHP; sin ftalato; USP; ADCF; Farmacopea Europea; FDA; NSF-61 |
| Descripción | Hecho sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo, Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales. Estos tubos flexibles están fabricados con materiales no alergénicos y ofrecen materiales extraíbles y lixiviados ultrabajos. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,8 mm |
| Material | Flexelene |
| Diámetro exterior (imperial) | 19,1 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (métrico) | 3,175 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general. |
| Mostrar más |