Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Flexelene™ 135 C.
Código de producto. 11739629
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,0 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11739629
Marca: Cole-Parmer™ 9618106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice Flexelene 135 C para los procesos o trabajos de laboratorio que requieran certificaciones estrictas
  • Sin ADI ni DEHP para el más alto nivel de pureza en su proceso.
  • Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general.
  • Translúcidos, sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo.
  • Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales.
  • Tubos flexibles hechos de materiales no alergénicos.
  • Extraíbles y lixiviados ultrabajos.
  • Cumplen con la FDA y cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Flexelene 135 C incluye únicamente aditivos aprobados de conformidad con EP 3.1.3 y 3.1.6.
  • La resina base cumple con la directiva de la CE 202/72/CE.
  • Diseñados teniendo en cuenta las necesidades del bioprocesamiento y la industria farmacéutica.
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno, mediante irradiación con haces electrónicos o con irradiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3A; NSF-51; sin DEHP; sin ftalato; USP; ADCF; Farmacopea Europea; FDA; NSF-61
Descripción Hecho sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo, Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales. Estos tubos flexibles están fabricados con materiales no alergénicos y ofrecen materiales extraíbles y lixiviados ultrabajos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Flexelene
Diámetro exterior (imperial) 9,96 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -46 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -43 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (50 pies) por pack
Método de esterilización Esterilice en autoclave, con óxido de etileno, mediante irradiación con haces electrónicos o con irradiación gamma.
Color Translúcido
Presión máxima 20 psi
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C