Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Flexelene™ 135 C.
Código de producto. 11719629
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,0 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11719629 3,0 mm cada uno
11729629 4,8 mm cada uno
11739629 6,4 mm cada uno
11749629 9,6 mm cada uno
11759629 12,8 mm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11719629
Marca: Cole-Parmer™ 9618102
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice Flexelene 135 C para los procesos o trabajos de laboratorio que requieran certificaciones estrictas
  • Sin ADI ni DEHP para el más alto nivel de pureza en su proceso.
  • Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general.
  • Translúcidos, sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo.
  • Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales.
  • Tubos flexibles hechos de materiales no alergénicos.
  • Extraíbles y lixiviados ultrabajos.
  • Cumplen con la FDA y cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Flexelene 135 C incluye únicamente aditivos aprobados de conformidad con EP 3.1.3 y 3.1.6.
  • La resina base cumple con la directiva de la CE 202/72/CE.
  • Diseñados teniendo en cuenta las necesidades del bioprocesamiento y la industria farmacéutica.
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno, mediante irradiación con haces electrónicos o con irradiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3A; NSF-51; sin DEHP; sin ftalato; USP; ADCF; Farmacopea Europea; FDA; NSF-61
Descripción Hecho sin plastificadores, látex ni acetato de vinilo, Flexelene 135 C tampoco tiene ingredientes derivados de animales. Estos tubos flexibles están fabricados con materiales no alergénicos y ofrecen materiales extraíbles y lixiviados ultrabajos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,0 mm
Material Flexelene
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Flexelene 135C son los tubos ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de ciencias de la vida, de investigación y de laboratorio de uso general.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -46 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -43 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (50 pies) por pack
Método de esterilización Esterilice en autoclave, con óxido de etileno, mediante irradiación con haces electrónicos o con irradiación gamma.
Color Translúcido
Presión máxima 35 psi
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C