Learn More
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo
Tienda Proteintech ProductosDescripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 650 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
- Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
- Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | FlexLinker de 50 μl CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo, FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo |
| Cantidad | 50 reacciones de 0,5 μg |
| Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
| Excitación/emisión | 654 nM/674 nM |
| Labeling Target | IgG |
| Especie | Rabbit |