Learn More
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo
Código de producto. 17701519 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones de 0,5 μg
200 reacciones de 0,5 μg
50 reacciones de 0,5 μg
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
17701519 10 reacciones de 0,5 μg 10 reacciones
17721519 50 reacciones de 0,5 μg 50 reacciones
17711519 200 reacciones de 0,5 μg 200 reacciones
3 options
Código de producto. 17701519
Marca: Proteintech™ KFA00310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este kit de etiquetado de anticuerpos conjuga CoraLite™ 650 en anticuerpos IgG de conejo.
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 650 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
  • Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
  • Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Contenido del kit FlexLinker de 10 μl CoraLite™ Plus 650 para IgG de conejo, FlexQuencher de 20 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo
Cantidad 10 reacciones de 0,5 μg
Contenido y almacenamiento 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
Excitación/emisión 654 nM/674 nM
Labeling Target IgG
Especie Rabbit