Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
Código de producto. 17741529 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones de 0,5 μg
200 reacciones de 0,5 μg
50 reacciones de 0,5 μg
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 17741529
Marca: Proteintech™ KFA02350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 650 into mouse IgG1 primary antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 650 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Contenido del kit FlexLinker de 50 μl CoraLite™ Plus 650 para IgG1 de ratón, FlexQuencher de 100 μl para IgG1 de ratón, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
Cantidad 50 reacciones de 0,5 μg
Contenido y almacenamiento 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
Excitación/emisión 654 nM/674 nM
Labeling Target IgG1
Especie Ratón