Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG
Código de producto. 18084735 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 pruebas
100 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
paquete de 10
18084735 100 pruebas 200 reacciones
17981427 10 pruebas paquete de 10
18044235 50 pruebas 50 reacciones
3 options
Código de producto. 18084735
Marca: Proteintech KFA105200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
FlexAble CoraLite™ Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas
Formato Liquid