Learn More
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones de 0,5 μg
200 reacciones de 0,5 μg
50 reacciones de 0,5 μg
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 550 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG1 de ratón de cualquier proveedor.
- Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
- Etiquete el anticuerpo IgG1 de ratón en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | FlexLinker de 10 μl CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón, FlexQuencher de 20 μl para IgG1 de ratón, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo |
| Cantidad | 10 reacciones de 0,5 μg |
| Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
| Excitación/emisión | 554 nM/570 nM |
| Labeling Target | IgG1 |
| Especie | Ratón |