Learn More
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón
Tienda Proteintech ProductosDescrizione
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 550 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG1 de ratón de cualquier proveedor.
- Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
- Etiquete el anticuerpo IgG1 de ratón en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Specifica
Specifica
| Contenido del kit | FlexLinker de 10 μl CoraLite™ Plus 550 para IgG1 de ratón, FlexQuencher de 20 μl para IgG1 de ratón, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo |
| Cantidad | 10 reacciones de 0,5 μg |
| Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
| Excitación/emisión | 554 nM/570 nM |
| Labeling Target | IgG1 |
| Especie | Ratón |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?