Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
Tienda Proteintech ProductosDescripción
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | 10 μl CoraLite™ 488 FlexLinker para IgG1 de ratón, FlexQuencher de 20 μl para IgG1 de ratón, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo |
| Cantidad | 10 reacción de 0,5 μl |
| Contenido y almacenamiento | 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
| Excitación/emisión | 500 nM/520 nM |
| Labeling Target | IgG1 |
| Especie | Ratón |