Descripción
- Con bobina
- Incluye manguito protector
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de descarga flexible |
| Descripción | Con bobina |
| Material | FEP, Polipropileno |
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de parte superior de frasco de 2,5 a 10 ml |
| Incluye | Manguito protector |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |