Learn More
Heidolph™ Acoplamiento flexible
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6-10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acoplamiento de agitador flexible para ejes de 6-10 mm
- Incluye un botón de fijación para el eje del agitador para su uso con ejes de hasta 10 mm de diámetro
- Accesorios para agitadores superiores
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6-10 mm |