Learn More
Flecainide acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16443357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16443357 50 mg 50 miligramos
16447338 10 mg 10 miligramos
16437306 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16443357
Marca: Medchem Express HY17429
MedChemExpress Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia; works by blocking the Nav1.5 sodium channel in the heart, causing prolongation of the cardiac action potential.
Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flecainide acetate
CAS 54143-56-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24F6N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo R-818
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation