missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flavopiridol, MedChemExpress

Código de producto. p-200097187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16432768 10 mg 10 miligramos
16425507 5 mg 5 miligramos
16424226 100 mg 100 miligramos
16419466 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16432768

Marca: Medchem Express HY10005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Flavopiridol (Alvocidib) is a broad spectrum and competitive inhibitor of CDKs, inhibiting CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.

Flavopiridol (Alvocidib) is a broad spectrum and competitive inhibitor of CDKs, inhibiting CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Flavopiridol
CAS 146426-40-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClNO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo HMR-1275 Alvocidib L86-8275
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (82.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O
Peso molecular (g/mol) 401.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.84
Porcentaje de pureza 95.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.