Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Código de producto. 15366528 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Color | Admite | Conjunto de tubos | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15366528 | Azul | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15396528 | Azul | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15306538 | Rojo | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15316538 | Morado | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15316528 | Natural | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15326528 | Azul | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15336528 | Rojo | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15346528 | Morado | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15356528 | Natural | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15376528 | Rojo | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15386528 | Morado | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15326538 | Natural | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15336538 | Azul | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15346538 | Rojo | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15356538 | Morado | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15366538 | Natural | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15376538 | Azul | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15386538 | Rojo | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15396538 | Morado | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15306548 | Natural | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15326548 | Rojo | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15316548 | Azul | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15336548 | Morado | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
Product Code. 15366528
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
- Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
- De fácil montaje
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Más duraderas que las cajas de cartón
- Resistentes a la humedad
- Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Specifications
Specifications
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Congelador |
| Admite | 81 (Tubos de 0,5 mL) |
| Incluye | Tapa y divisores |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 130 x 42 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Altura (métrico) | 42 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 12 mm |
| Peso (métrico) | 0,752 kg |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.