Learn More
Gilac™ Flat Tray Transparent Lid
Código de producto. 15765972
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Bandeja plana de 3 L
Bandeja plana de 8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15765972 Bandeja plana de 8 L cada uno
15755972 Bandeja plana de 3 L cada uno
2 options
Código de producto. 15765972
Marca: Gilac™ G160341
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flat Tray Transparent Lid with closing and ventilation, which prevents odors from escaping.
  • Dual function lid for flat trays
  • Closing and ventilation preventing odours from escaping
  • Contents can be seen through the lid
Especificaciones
Tipo Bin Lid
Material Polipropileno
Color Clear
Forma Rectangulares
Certificaciones/conformidad Food Contact Compliance
Para utilizar con Bandeja plana de 8 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 490 x 340 x 20 mm
Longitud (imperial) 19.3 in.
Longitud (métrico) 490 mm
Anchura (imperial) 13.4 in.
Anchura (métrico) 340 mm
Altura (imperial) 0.8 in.
Altura (métrico) 20 mm