Learn More
Gilac™ Flat Tray
Código de producto. 17988531
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17988531 8 L cada uno
17988981 3 L cada uno
17988851 5 L cada uno
3 options
Código de producto. 17988531
Marca: Gilac™ G154441
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Largest and most customisable range on the market.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting container.
  • Nesting and stacking with lid.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 L
Color Negro
Altura (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) 485 mm
Material HDPE
Tipo Dispensing Tray
Anchura (métrico) 335 mm
Longitud (imperial) 19.1 in.
Altura (imperial) 3 in
Anchura (imperial) 13.2 in.
Capacidad (imperial) 2.1 gal.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable