Learn More
Grant Instruments™ Torre de plataforma plana multinivel con alfombrilla antideslizante para PSU20i
Código de producto. 12914035
Click to view available options
Descripción:
2 niveles
3 niveles
4 niveles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12914035
Marca: Grant Instruments™ PP202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma de agitador plana con varios niveles para su uso con el agitador orbital PSU-20i Grant. Las almohadillas de caucho negro de cada plataforma proporcionan una superficie antideslizante para recipientes en la plataforma
  • Para su uso con la plataforma de agitación orbital PSU 20i
  • 2, 3 o 4 niveles
  • Las almohadillas de caucho negro proporcionan una superficie antideslizante para recipientes en la plataforma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho
Dimensiones (L x An) 480 x 380 mm
Descripción 2 niveles
Para utilizar con (equipo) PSU-20i
N.º de estantes 2 niveles