Learn More
Gilac™ Flat Lid for 75 L HACCP Food Contact Container
Descripción
- Flat lid for round HACCP container and 50 L small tub.
- Enables 75 L containers or 50 L small tubs to be stacked.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 19.8 gal. |
| Tipo de tapón | Lid |
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Incluye | 50 L Small Tub |
| Tipo de producto | Food Contact Container |
| Apilables | Sí |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 610 x 85 mm |
| Longitud (métrico) | 610 mm |
| Mostrar más |