Learn More
SCAT™ Tapas con pestaña plana para reactores de vidrio
Tienda SCAT Europe ProductosDescripción
El nombre de 'brida plana' deriva de la superficie plana y planar del anillo, a diferencia de otros tipos de bridas como la brida roscada o la brida soldada. La brida plana permite fijar firmemente la tapa al cuerpo del reactor y garantiza un sellado fiable para evitar fugas. Las bridas planas suelen fabricarse de acuerdo con normas y estándares internacionales como DIN 12214 ANSI, ASME o API para garantizar una amplia compatibilidad e interoperabilidad. Sus principales características son:
- A medida según la norma: Compatible según DIN 12214 (brida plana de laboratorio). Nuestros productos son perfectamente compatibles con los reactores de vidrio y permiten una integración perfecta.
- Fácil construcción: Nuestros productos se montan sin esfuerzo ni complicaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Flexibilidad de ampliación: Puede ampliar nuestros productos de forma flexible para adaptarlos a sus necesidades específicas y satisfacer necesidades futuras.
- PTFE como material: Fabricados íntegramente con PTFE, nuestros productos ofrecen una resistencia química universal a una amplia gama de productos químicos, lo que aumenta su versatilidad y fiabilidad de aplicación.
- Adaptados individualmente: Con accesorios para utilizar los equipos existentes con roscas esmeriladas o GL: Nuestros productos están equipados con prácticos accesorios que facilitan la conexión y el uso de equipos existentes con roscas esmeriladas o GL.
Una brida plana con base de PTFE es un tipo especial de brida. El PTFE es un material muy duradero con una excelente resistencia química y se utiliza a menudo en aplicaciones industriales exigentes, sobre todo en zonas con presencia de productos químicos agresivos. Las bridas latas están disponibles en distintos materiales en función de los requisitos del reactor. Por ejemplo, pueden ser de acero inoxidable, acero al carbono, PTFE o aleaciones especiales. La elección del material adecuado depende de factores como el tipo de productos químicos, la exposición a presión y temperatura y la aplicación específica. En general, las bridas planas son componentes importantes para la conexión segura y fiable de tuberías y recipientes en diversas aplicaciones industriales. Proporcionan una conexión robusta y un sellado eficaz para evitar fugas y mantener el buen funcionamiento de los equipos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Flat Flange |
| Para utilizar con (aplicación) | Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks |
| Para utilizar con (equipo) | Glass Reactors |
| Incluye | 1 x NPT de 1/2 in (f) Centrado, 2 x NPT de 1/2 in (f) En el centro, 1 x NPT de 1/2 in (f) Junto al centro, 1 x NPT de 3/4 in (f) Junto al centro, 1 x NPT de 1/4 in (f) Vertical |
| Tipo de junta | DN 150 |
| Material | PTFE |