Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central y dos cuellos laterales en ángulo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Para utilizar con (aplicación) | Recipientes de reacción |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 60 |
| Tipo de producto | Tapa de brida |