Learn More
SCAT Bote plano
Código de producto. 10561001 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
20 L
Tamaño del tapón:
B63
S70/71
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10561001 8 L B63 375 x 305 x 165 mm cada uno
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10561001
Marca: SCAT 107709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su diseño plano, los recipientes planos SCAT se han desarrollado especialmente para su uso en espacios reducidos como armarios, estantes, cajones o refrigeradores, ya que son estructuralmente bajos en altura.
  • Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en laboratorios
  • Están disponibles con roscas B63 o S70/71 y se pueden adaptar a muchos otros tamaños de rosca mediante un adaptador.
  • Disponibles como recipiente de 8 l compacto o recipiente de 20 l más voluminoso
Los recipientes planos SCAT ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso cuando el espacio es limitado, ya que se pueden integrar en los muebles de laboratorio para ahorrar espacio. Los recipientes de paquete plano SCAT también están disponibles de forma óptima con la aprobación UN-Y para el almacenamiento de productos peligrosos o con un grifo de drenaje integrado para un vaciado seguro.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Nicht autoklavierbar
Capacidad (imperial) 2 gal.
Capacidad (métrico) 8 L
Tamaño del tapón B63
Color Blanco (translúcido)
Descripción Lata plana con válvula de drenaje, 8 l, B63, PP, dimensiones: (An. x Al. x Pr.): 375 x 165 x 305 mm, esterilizable en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 375 x 305 x 165 mm
Incluye Con válvula de drenaje, esterilizables en autoclave
Material PP
Mouth Style Rosca B63
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad Nicht steril