Learn More
Agencinox™ Platos de acero inoxidable de fondo plano
Código de producto. p-8000005
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11756533 100 ml 1 PCS
11766533 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11756533 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Las placas de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para sujetar apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante los procedimientos quirúrgicos.
  • Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Specifications
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo Cuenco para lociones
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 80 mm