Learn More
Agencinox™ Platos de acero inoxidable de fondo plano
Código de producto. 11766533
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11766533
Marca: Agencinox™ 310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Las placas de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para sujetar apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante los procedimientos quirúrgicos.
  • Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Cuenco para lociones
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 100 mm