Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano, cuello estrecho
Código de producto. 10747331
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Altura (métrico):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10747331
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente 07045073
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Spécification
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 259 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis