Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano, cuello estrecho
Código de producto. 10537671
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Altura (métrico):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10537671 500 mL 163 mm paquete de 10
10080401 1 L 190 mm paquete de 10
10192091 5 L 290 mm cada uno
10409562 100 mL 105 mm paquete de 10
10632092 50 mL 90 mm paquete de 10
10642092 250 mL 138 mm paquete de 10
10747331 2 L 259 mm paquete de 10
10757331 10 L 360 mm cada uno
11903631 3 L 250 mm cada uno
11913631 4 L 275 mm cada uno
10 options
Código de producto. 10537671
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07045058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 163 mm