Learn More
Labconco™ Lavadoras de instrumental de vidrio FlaskScrubber™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17112322 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modelo:
Lavadora bajo encimera con ventana
Lavadora encastrada
Lavadora independiente
Lavadora independiente con ventana
Pakningsstørrelse:
cada uno
Artikelnummer. Descripción Requisitos eléctricos Modelo unitSize
17112322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora bajo encimera con ventana cada uno
17192312 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora encastrada cada uno
17102322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora encastrada cada uno
17122322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora bajo encimera con ventana cada uno
16874040 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora independiente cada uno
17132322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora independiente cada uno
17142322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Lavadora independiente con ventana cada uno
17152322 Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Lavadora independiente con ventana cada uno
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17112322
Brand: Labconco™ 411101010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lavadoras de instrumental de vidrio versátiles y eficaces diseñadas para un lavado eficaz y uniforme de instrumental de vidrio de cuello estrecho y de instrumental de laboratorio general.
Las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber™ están diseñadas para un lavado eficaz y uniforme de instrumental de vidrio de cuello estrecho y de instrumental de laboratorio de uso general. Se puede acceder al software CleanWorks OS a través de una interfaz de pantalla táctil a todo color y proporciona una supervisión intuitiva y clara de las cargas de lavado, lo que garantiza una limpieza repetible, eficaz y trazable.
Los modelos FlaskScrubber alcanzan una temperatura máxima de lavado de 93 °C y secan rápidamente el instrumental de vidrio con el sistema de secado por inyección de husillo de aire forzado estándar con la tecnología de gestión de calor SpeedVent. Los modelos FlaskScrubber incluyen una gradilla con husillo inferior de 36 posiciones y pueden equiparse con una amplia variedad de insertos y gradillas adicionales para adaptarse a todos los tipos de instrumental de laboratorio.
  • Pantalla táctil con software intuitivo CleanWorks OS
  • El diseño flexible permite el uso de gradillas estándar y de inyección de husillo
  • La temperatura máxima de lavado 93 °C elimina contaminantes resistentes
  • La bomba de lavado avanzada maximiza la circulación del agua hasta 424 litros/min
  • Secado de husillo de aire forzado estándar con tecnología SpeedVent
  • Cámara y gradillas duraderas de acero inoxidable tipo 304
  • Gradilla de inyección de husillo de 36 posiciones incluida
Tekniske data
Descripción Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Caudal Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Presión máxima 120 psi (entrada)
Presión mín. de agua purificada N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas
Volumen (imperial) Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3)
Volumen (métrico) Volumen de cámara de 190,6 l
Ciclos de lavado 9 programas con ciclos totales de 1 a 9
Consumo de agua Tan bajo como 12,9 l
Modelo Lavadora bajo encimera con ventana
Certificaciones/conformidad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Para utilizar con (aplicación) Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable
Incluye Gradilla de husillo inferior
Inlet Water Temperature (English) Min. 120 °F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 160 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 71 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 49 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49 °C
Fondo (imperial) 27,7 in
Fondo (métrico) 70,4 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 70,6 x 61,7 x 81,8 a 91,9 cm (27,2 x 24,1 x 32,1 a 36 pulg.)
Altura (imperial) 32,1/36 pulg
Altura (métrico) Entre 81,5 y 91,4 cm
Anchura (imperial) 24,1 in
Anchura (métrico) 61,2 cm
Peso con embalaje (imperial) 206 lb
Peso con embalaje (métrico) 93,4 kg
Amperaje 11 A
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Tensión 208/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.