Learn More
Grant Instruments™ Bandeja para matraces para baños de agua con agitación Grant
Código de producto. 15375822
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
LSB12
LSB18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15375822 LSB18 cada uno
15345822 LSB12 cada uno
2 options
Código de producto. 15375822
Marca: Grant Instruments™ TF18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluya orificios roscados para aceptar abrazaderas para matraces o soporte para placas de pocillos profundos (=2 ml). Las bandeja de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
Incluya orificios roscados para aceptar abrazaderas para matraces o soporte para placas de pocillos profundos (=2 ml). Las bandeja de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
  • Admite matraces de 25 a 1000 ml
  • Para su uso con los siguientes modelos de baños de agua con agitación:
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Compatible con soportes para placas SH o gradillas SR
  • La bandeja para tubos de ensayo TF26 también es compatible con gradillas SR
  • Se puede utilizar solo para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 25 ml a 1000 ml
Para utilizar con (equipo) LSB18
Tipo Bandeja para matraces