Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas y fijadores para los baños de agua Precision™
Utilice estas pinzas para matraces en baños de agua.
64.22€ - 186.93€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad |
---|---|
Movimiento de agitación | Recíproco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15355917
|
Thermo Scientific™
3166216 |
Entre 13 y 25 mm | Pinza para tubo de ensayo |
84.92€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15365917
|
Thermo Scientific™
3166227 |
20 matraces de 25 ml (modelo 25) y 48 de 25 ml (modelo 50) | Pinza de matraz |
67.34€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15375917
|
Thermo Scientific™
3166198 |
Matraces: 15 x 50 ml (Modelo 25), 36 x 50 ml (Modelo 50) | Pinza de matraz |
83.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15385917
|
Thermo Scientific™
3166221 |
9 matraces de 125 ml (modelo 25) y 24 de 125 ml (modelo 50) | Pinza de matraz |
67.34€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15395917
|
Thermo Scientific™
3166566 |
6 matraces de 250 ml (modelo 25) y 14 de 250 ml (modelo 50) | Pinza de matraz |
64.22€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15315927
|
Thermo Scientific™
3166200 |
2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50) | Pinza de matraz |
186.93€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15345927
|
Thermo Scientific™
3166189 |
De 13 mm a 25 mm | Fijador de pinza |
127.64€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Pinzas y fijadores para el uso con los baños de agua Thermo Scientific™ Precision™
Pinzas para matraces
- Fijación de matraces de distintos tamaños a la plataforma del baño
- Acero inoxidable
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Pinzas para tubos de ensayo
- Acero inoxidable
- Para tubos de 13 a 25 mm
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Especificaciones
Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad | |
Recíproco |