Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas y fijadores para los baños de agua Precision™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 matraces de 25 ml (modelo 25) y 48 de 25 ml (modelo 50)
2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50)
6 matraces de 250 ml (modelo 25) y 14 de 250 ml (modelo 50)
9 matraces de 125 ml (modelo 25) y 24 de 125 ml (modelo 50)
De 13 mm a 25 mm
Entre 13 y 25 mm
Matraces: 15 x 50 ml (Modelo 25), 36 x 50 ml (Modelo 50)
Tipo:
Fijador de pinza
Pinza de matraz
Pinza para tubo de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Descripción
Pinzas y fijadores para el uso con los baños de agua Thermo Scientific™ Precision™
Características:
Pinzas para matraces
- Fijación de matraces de distintos tamaños a la plataforma del baño
- Acero inoxidable
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Pinzas para tubos de ensayo
- Acero inoxidable
- Para tubos de 13 a 25 mm
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Garantía:
varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50) |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad |
| Movimiento de agitación | Recíproco |
| Tipo | Pinza de matraz |
| Admite | 2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50) |