Learn More
Fisherbrand™ Pinza para matraces para incubadores de agitación
Código de producto. 16313236 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Matraces de 1000 ml
Matraces de 125, 250, 500 ml
Matraces de 125 ml
Matraces de 250 ml
Matraces de 25 ml
Matraces de 500 ml
Matraces de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16313236
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pinza para matraces Fisherbrand™ está diseñada para usarse con un incubador de agitación y puede sostener una variedad de tamaños de matraces.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para usar con incubadores de agitación
  • Diseñada para sostener matraces
Especificaciones
Admite Matraces de 250 ml
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) 16313226
Cantidad de embalaje 1 unidad