Learn More
Scientific Industries Pinza para matraz para agitador Orbital Genie
Código de producto. p-7222432
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces de 250 mL
Matraces de 2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11361494 Matraces de 250 mL cada uno
11391494 Matraces de 2 l cada uno
2 options
Código de producto. 11361494
Marca: Scientific Industries 83041462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pinza de matraz para el agitador orbital Genie es una abrazadera de matraz de acero inoxidable.Incluye tornillos de montaje.
  • Fabricada con acero inoxidable duradero
  • Dos opciones de tamaño para matraces de 250 ml o matraces de 2 l
  • El Orbital Genie puede alojar 25 pinzas de matraz de 250 ml o cinco pinzas de matraz de 2 l
  • Incluye tornillos de montaje.
Especificaciones
Admite Matraces de 250 mL
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador Orbital Genie
Cantidad de embalaje 1 unidad