Learn More
Scientific Industries Pinza para matraz para agitador Orbital Genie
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable duradero
- Dos opciones de tamaño para matraces de 250 ml o matraces de 2 l
- El Orbital Genie puede alojar 25 pinzas de matraz de 250 ml o cinco pinzas de matraz de 2 l
- Incluye tornillos de montaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces de 2 l |
| Tipo de producto | Abrazaderas para matraces |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador Orbital Genie |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |