Learn More
BUCHI Cartuchos de cromatografía flash FlashPure EcoFlex:Sílice
Código de producto. 16340146 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
10 unidad
12 unidades
18 unidad
20 unidades
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 18
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Peso del lecho (métrico) unitSize
16340146 12 unidades 25 g paquete de 12
16330146 18 unidad 12 g paquete de 18
16350146 12 unidades 40 g paquete de 12
16320146 20 unidades 4 g paquete de 20
15847051 10 unidad 80 g paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16340146 Sous-traitant BUCHI N° du sous-traitant 140000023
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los cartuchos FlashPure EcoFlex están diseñados para optimizar la contrapresión, el precio y el rendimiento.
  • Most economical solution without sacrificing quality for standard separations
  • Large selection of cartridge sizes from 4g-5,000g
  • Non-RFID suitable on any system from BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim or Yamazen
  • Silica is ideal for basic applications and polar compounds using organic solvents
  • Amino functionalized silica provides better peak shapes with polar and basic compounds and is ideal for carbohydrates
  • C18 functionalized silica is ideal for peptides and non-polar compounds in an aqueous mobile phase
  • Diol functionalized silica provides an alternate selectivity for a variety of polarity types and is ideal for lipids
  • Neutral Alumina is ideal for aldehydes, ketones, and esters
Spécification
Material Polipropileno
Tipo Sílice
Incluye 12 unidades
Resolución 40-63 μm
Peso del lecho (métrico) 25 g
Tipo de columna Sílice
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones básicas, compuestos polares
Para utilizar con (equipo) Any Flash System
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.